主要文件
L2785
Sigma-Aldrich
来自麦胚(硬皮豆)的凝集素
lyophilized powder
别名:
麦胚凝集素, DBA
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$106.00
5 MG
$374.00
$106.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 MG
$106.00
5 MG
$374.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
$106.00
请联系客服了解存货情况
形狀
lyophilized powder
品質等級
效力
≤20 μg per mL agglutination activity
雜質
salt, essentially free
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
生化/生理作用
DBA具有抗人-A1血型特异性,可用于区分A1和A2血型。 DBA具有很强的抗-Cad活性,并且对末端N-乙酰基-α-D-半乳糖胺基残基具有亲和力。从亲和纯化的凝集素制备偶联物。
準備報告
通过亲和层析纯化。
分析報告
凝集活性以μg/ml表示,由磷酸盐缓冲盐水(pH 6.8)连续稀释1 mg/mL溶液而测得。 该活性是指25℃培养1小时后使2%人A1 型血红细胞混悬剂凝集的最低浓度。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ann Marie Hynes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9893-9898 (2014-06-21)
Nephronophthisis (NPHP) is the major cause of pediatric renal failure, yet the disease remains poorly understood, partly due to the lack of appropriate animal models. Joubert syndrome (JBTS) is an inherited ciliopathy giving rise to NPHP with cerebellar vermis aplasia