主要文件
L2506
Sigma-Aldrich
β-乳球蛋白 来源于牛奶
≥85% (PAGE), lyophilized powder
别名:
β-LG, Bos d 5, beta-LG
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$237.00
5 G
$816.00
$237.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 G
$237.00
5 G
$816.00
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.61
$237.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
bovine milk
方案
≥85% (PAGE)
表单
lyophilized powder
技术
titration: suitable
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
基因信息
bovine ... LGB(280838)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
β-乳球蛋白在免疫应答中发挥关键作用,并调节 IgM 水平和细胞增殖。[1]β-牛乳球蛋白是蛋白质折叠研究和变性动力学的模型系统。[2]β 的多态性-乳球蛋白可调节牛乳产量和组成。[3]
奶牛乳汁中含有蛋白质 β-乳球蛋白 (BLG)。天然存在于编号遗传变异中,最普遍的牛变异是 BLG a 和 BLG B。[4]
脂质运载蛋白家族的一员,βLg 是由 162 个氨基酸组成的小分子蛋白质,分子量约为18,400 Da,.具有八链 β-桶(链 A-H),后接一个三圈 α-螺旋和一个最终 β-链(链 I)构成二聚化界面的一部分。[5]
应用
β-乳球蛋白被用于细胞学检测,以诊断肠易激综合征患者的食物超敏反应。[6]
β-牛乳中的乳球蛋白已用于:
  • 酸碱滴定中蛋白质溶解指数校准曲线的生成 [7]
  • [8]
  • 作为表面疏水性分析的标准[9]
质量
含 β-乳球蛋白 A 和 B,可通过色谱法分离。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Comparison of protein surface hydrophobicity measured at various pH values using three different fluorescent probes
Alizadeh-Pasdar N and Li-Chan ECY
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(2), 328-334 (2000)
Polymorphism of Beta-Lactoglobulin Coding and 5?-Flanking Regions and Association with Milk Production Traits
Zakizadeh S, et al.
Biotechnology, Biotechnological Equipment, 26(1), 2716-2721 (2012)
Roles of electrostatic interaction and polymer structure in the binding of beta-lactoglobulin to anionic polyelectrolytes: measurement of binding constants by frontal analysis continuous capillary electrophoresis
Hattori T, et al.
Langmuir, 16(25), 9738-9743 (2000)
beta-Lactoglobulin Influences Human Immunity and Promotes Cell Proliferation
Tai CS, et al
BioMed Research International, 2016 (2016)
Reversible unfolding of bovine beta-lactoglobulin mutants without a free thiol group
Yagi M, et al.
Test, 278(47), 47009-47015 (2003)