Merck
I9889
Sigma-Aldrich
抗人 IgA(α 链特异性) 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
2 ML
$655.00
$655.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
2 ML
$655.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
$655.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
技术
: 2.5-5.0 mg/mL using Antibody concentration by precipitin Vs Human serum
: 4.0-6.0 mg/mL using Antibody concentration by precipitin Vs Human whey
Ouchterlony double diffusion: 1:32
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
IgA是产生最多的抗体同种型。IgA主要在肠道粘膜中分泌。
抗-人IgA(α链特异性)抗体对于人IgA α-链有特异性。当与纯化人IgA、IgG、IgM、本周氏蛋白κ和λ骨髓瘤蛋白质共同测试时,该产品只和人IgA反应。
免疫球蛋白A(IgA)存在两种同种型:IgA1和IgA2。它以分泌型IgA(sIgA)和血清IgA形式产生。sIgA以两个重链和两个轻链的单体形式存在。血清IgA以二聚体形式存在,通过二硫键与另外的J链连接。唾液、血清、初乳和鼻液中均发现IgA存在。
特异性
当与纯化人IgA、IgG、IgM、本周氏蛋白κ和λ骨髓瘤蛋白质共同测试时,该产品只和人IgA反应。
免疫原
IgA从正常人初乳中纯化所得
应用
抗人IgA(α-链特异性)抗体适用于:
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA)
  • 定量沉淀测定(2.5-5 mg/mL)
  • 免疫电泳
  • 平板双向扩散 (1:16)
生化/生理作用
IgA是一种分泌糖蛋白抗体,调节共生肠道细菌和宿主免疫系统攻击之间的生理平衡。它可以防止共生微生物侵入肠道。
免疫球蛋白A(IgA)通过与白细胞结合,介导抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC),并增强微生物破坏作用。它是抗原清除的第一道防线。IgA可启动补体系统的替代途径以执行保护功能。其可减少经典途径补体激活刺激的炎症。IgA可防止蛋白水解并抑制细菌、病毒吸收或抗原附着。
外形
0.01M磷酸缓冲盐溶液,pH7.4, 含15 mM叠氮化钠(作为保护剂)
储存及稳定性
如需连续使用,可在2-8 °C保存至多一月。对于更长期的存储,可对溶液进行等分并冷冻保存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。 如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Salivary Immuno Factors, Cortisol and
Testosterone Responses in Athletes of a
Competitive 5,000 m Race
Li CY, et al.
The Chinese Journal of Physiology, 58(4), 263-269 (2015)
Salivary IgA from the sublingual compartment as
a novel noninvasive proxy for intestinal immune
induction
Aase A, et al.
Mucosal Immunology, 9(4), 884-884 (2016)
The structure and function of human IgA.
M A Kerr
The Biochemical journal, 271(2), 285-296 (1990-10-15)
Shimpei Kawamoto et al.
Science (New York, N.Y.), 336(6080), 485-489 (2012-04-28)
Immunoglobulin A (IgA) is essential to maintain the symbiotic balance between gut bacterial communities and the host immune system. Here we provide evidence that the inhibitory co-receptor programmed cell death-1 (PD-1) regulates the gut microbiota through appropriate selection of IgA
A Aase et al.
Mucosal immunology, 9(4), 884-893 (2015-10-29)
Whole-saliva IgA appears like an attractive noninvasive readout for intestinal immune induction after enteric infection or vaccination, but has failed to show consistent correlation with established invasive markers and IgA in feces or intestinal lavage. For reference, we measured antibodies
商品
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.