主要文件
HPA042727
Sigma-Aldrich
抗 SLC10A1 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗 NTCP, 抗 溶质载体家族 10(钠/胆汁酸协同转运蛋白家族),成员 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunoblotting: 0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
免疫原序列
CYEKFKTPKDKTKMIYTAATTEETIPGALGNGTYKGE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLC10A1(6554)
一般說明
基因 SLC10A1(溶质载体家族10成员1)定位于人类染色体 14q24.2上。它主要在肝细胞中表达。
SLC10A1 蛋白与以下物质相互作用:
C11ORF74(抗-C11ORF74 HPA044880
免疫原
溶质载体家族 10(钠/胆汁酸协同转运蛋白家族),成员 1 重组蛋白表位特征标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies®抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
兔抗 SLC10A1 抗体可用于免疫组化和免疫印迹。
生化/生理作用
SLC10A1 (溶质载体家族10成员10)是一种胆汁酸转运蛋白。它在胆汁酸的循环中起着重要作用。该基因的突变与高氯血症有关。SLC10A1 在 HBV(乙肝病毒)的入侵中起着重要作用,该基因的沉默抑制HBV感染。它可作为HBV中preS1 结构域的受体。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST83919
外觀
溶于含 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲液 (pH 7.2) 中。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
A targeted functional RNA interference screen uncovers glypican 5 as an entry factor for hepatitis B and D viruses.
Verrier ER, et al.
Hepatology, 63, 35-48 (2016)
Bo Qin et al.
Oncology reports, 43(1), 296-305 (2019-11-21)
As a member of the liver tropic virus family, hepatitis B virus (HBV) was thought to only infect and replicate within the liver. Sodium taurocholate co‑transporting polypeptide (NTCP) has been identified as a functional cellular receptor and a major determinant of
Florian A Lempp et al.
Nature communications, 10(1), 2265-2265 (2019-05-24)
Hepatitis delta virus (HDV) depends on the helper function of hepatitis B virus (HBV), which provides the envelope proteins for progeny virus secretion. Current infection-competent cell culture models do not support assembly and secretion of HDV. By stably transducing HepG2
Clinical and molecular study of a pediatric patient with sodium taurocholate cotransporting polypeptide deficiency.
Deng M, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 12, 3294-3300 (2016)
Ming Zhou et al.
Virologica Sinica, 32(6), 465-475 (2017-10-04)
Feasible and effective cell models for hepatitis B virus (HBV) infection are required for investigating the complete lifecycle of this virus, including the early steps of viral entry. Resistance to dimethyl sulfoxide/polyethylene glycol (DMSO/PEG), hNTCP expression, and a differentiated state