Merck
H9649
Sigma-Aldrich
透明质酸二糖ΔDiHA 钠盐
≥85% (HPLC)
别名:
α-ΔUA-(1→3)-GlcNAc
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$1,030.00
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$1,030.00
About This Item
线性分子式:
C14H20NO11Na
分子量:
401.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
$1,030.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
(Rooster)
方案
≥85% (HPLC)
表单
solid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
InChI key
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
ΔUA = 4-脱氧-L-苏式-己-4-烯吡喃糖糖醛酸;GacNAc = N-乙酰-D-葡萄糖胺
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种二糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
制备说明
软骨素酶消化透明质酸的产物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)