Merck
SML0919
Sigma-Aldrich
ML221
≥98% (HPLC)
别名:
5-[(4-硝基苯甲酰基)氧基]-2-[(2-嘧啶硫基)甲基]-4H-吡喃-4-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H11N3O6S
分子量:
385.35
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C17H11N3O6S/c21-14-8-13(10-27-17-18-6-1-7-19-17)25-9-15(14)26-16(22)11-2-4-12(5-3-11)20(23)24/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
UASIRTUMPRQVFY-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
ML221 是 Apelin受体(又称 APJ)的拮抗剂。 ML221 通过 1.75 μM 的 IC50 阻断 Apelin-13 介导的受体激活(招募 β-arrestin )。
ML221能够抑制培养的内皮细胞增殖。在氧诱导性视网膜病变(OIR)小鼠模型中,ML221可以阻断病理性血管生成,并增加视网膜缺血区域正常血管的恢复。它还可以抑制新生血管丛的形成。
特點和優勢
这种化合物是神经科学研究的特色产品。点击此处发现更多特色神经科学产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
An apelin receptor antagonist prevents pathological retinal angiogenesis with ischemic retinopathy in mice
Ishimaru Y, et al.
Scientific reports, 7(15062), 1-9 (2017)
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience