主要文件
GBL103230
Grace Bio-Labs可重复使用CultureWell垫片
wells, 3, well L × W × depth 9.5 mm × 9.5 mm × 0.8 mm, well capacity (300-500 μL)
别名:
reusable slide gasket, reusable slide well
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$145.00
$145.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$145.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122600
NACRES:
NB.22
$145.00
请联系客服了解存货情况
物料
clear silicone
无菌性
(non-sterile)
non-sterile
特点
wells 3
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
Grace Bio-Labs 103230
外部长度 × 宽度
61 mm × 24 mm
孔长度 × 宽度 × 深度
9.5 mm × 9.5 mm × 0.8 mm
孔面积
0.7 cm2
孔容量
(300-500 μL)
3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
垫圈是在玻璃显微镜载玻片上或在聚苯乙烯皿中形成孔的理想选择。垫圈是非无菌的,可以通过高压灭菌、紫外线或酒精进行灭菌。非常适合在玻璃显微镜载玻片或聚苯乙烯培养皿上形成孔,并在盖玻片上使用可移动的疏水屏障分离细胞。
应用
高分辨率显微镜
荧光成像
免疫组织化学
细胞培养
法律信息
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)