Merck
G7295
Sigma-Aldrich
抗 GM130(C-末端) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗 GM130(130 kDa 的高尔基体蛋白), 抗 高尔基体基质蛋白 GM 130, 抗高尔基体自身抗原
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~130 kDa
物種活性
mouse, human, rat
技術
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using Hela and 3T3 cell extracts.
indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GOLGA2(2801)
mouse ... Golga2(99412)
rat ... Golga2(64528)
一般說明
130 kDa的高尔基体基质蛋白(GM130)是一种外周细胞质蛋白,它是高尔基体自身抗原的高尔基体蛋白(golgin)家族成员。GM130是含有卷曲螺旋结构域的伸展的棒状蛋白,它与高尔基体膜紧密结合。
免疫原
与人 GM130(N-末端添加赖氨酸,与 KLH 偶联)C-末端区域相应的的合成肽。相应的的序列在大鼠和小鼠 GM130 中是相同的。
應用
Anti-GM130(C-端)抗体可用于免疫印迹(约 130 kDa)、间接免疫荧光(0.2-0.4μ使用大鼠 NRK 细胞)和免疫沉淀(2-4μg 使用 Hela 和 3T3 细胞提取物)。该抗体也可用于化学发光免疫印迹(0.1-0.2μg/mL,使用大鼠 NRK 细胞的全提取物)。
兔抗GM130(C末端)抗体可用于:
  • 免疫印迹
  • 间接免疫荧光
  • 免疫沉淀
  • 免疫组化
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫组织化学分析(1 篇论文)
Western 印迹分析(1 篇论文)
生化/生理作用
130 kDa的高尔基体基质蛋白(GM130)参与维持高尔基体的结构完整性和囊泡转运。GM130还与65 kDa的高尔基体重组堆叠蛋白(reassembly-stacking protein,GRASP65)相互作用,并参与了高尔基扁平囊泡(cisternae)有丝分裂后的重组和堆叠。该蛋白与p115和GRASP65一起可作为成高尔基体形成的成核模板。在与GRASP65和其他蛋白质形成的复合物中,GM130与活化的Rab1相互作用,Rab1是一种调节新合成蛋白质从内质网(ER)到高尔基体的转运的蛋白质。该抗体可用作顺式-高尔基体网络标记物。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 15 mm 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
dGRASP localization and function in the early exocytic pathway in Drosophila S2 cells
Kondylis V, et al.
Molecular Biology of the Cell, 16, 4061-4072 (2005)
A novel Rab6-interacting domain defines a family of Golgi-targeted coiled-coil proteins
Barr FA, et al.
Current Biology, 9, 381-384 (1999)
The GM130 and GRASP65 Golgi proteins cycle through and define a subdomain of the intermediate compartment
Marra P, et al.
Nature Cell Biology, 3, 1101-1113 (2001)
Takanobu Nakazawa et al.
Nature communications, 7, 10594-10594 (2016-02-04)
Intracellular trafficking of receptor proteins is essential for neurons to detect various extracellular factors during the formation and refinement of neural circuits. However, the precise mechanisms underlying the trafficking of neurotrophin receptors to synapses remain elusive. Here, we demonstrate that
Neuronal Expression and Subcellular Localization of Cholesterol 24-Hydroxylase in the Mouse Brain
Ramirez DMO, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 507, 1676-1676 (2008)
商品
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
亚细胞组分离心分离是一种常用技术,广泛适用于多种类型的细胞和组织。由于不同细胞器的大小、形状和密度不同,因此通过离心,可从温和均质的样品中轻松分离和纯化细胞器组分。