Merck
G5388
Sigma-Aldrich
D -(+)-半乳糖
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
别名:
半乳糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724619
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
anhydrous
质量水平
产品线
BioReagent
方案
≥99% (HPLC)
表单
powder
技术
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
杂质
≤0.1% glucose
颜色
white
有效pH范围
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
痕量阳离子
Mn: ≤50 ppb
SMILES字符串
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
半乳糖是乳糖的一种组成成分。它是新生儿和幼儿的主要营养物之一。它在体内被生成用于乳糖的形成,而且也是糖脂(脑糖脂)和糖蛋白的一种组成成分。
半乳糖是乳糖的一种组成成分。它是新生儿和幼儿的主要营养物之一。它在体内被生成用于乳糖的形成,而且也是糖脂(脑糖脂)和糖蛋白的一种组成成分。
应用
D-(+)-半乳糖已用于细胞系和培养基中,以实现在无需改变rh-tPA (qtPA)的特异性生成速率便能实现细胞增殖的停滞。
D-(+)-半乳糖已用于细胞系和培养基中,以在无需改变rh-tPA (qtPA)的特异性生成速率的情况下实现细胞增殖停滞。
其他说明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种单糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)
Disorders of carbohydrate metabolism
Emery and Rimoin's Principles and Practice of Medical Genetics, 1-36 (2013)
Initial Reactions in Anaerobic Glycolysis
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2015)
Simultaneous environmental manipulations in semi-perfusion cultures of CHO cells producing rh-tPA
Vergara M, et al.
Electronic journal of Biotechnology, 15(6), 2-2 (2012)