生物来源
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
质量水平
偶联物
FITC conjugate
表单
powder
分子量
average Mw 59,000-77,000
标记范围
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose
颜色
light yellow to dark orange
溶解性
water: 25 mg/mL
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
包装
制备说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
包括FITC-葡聚糖、FITC-DEAE-葡聚糖(FDD)、FITC-羧甲基 - 葡聚糖(FCM-葡聚糖)在内的FITC标记多糖的补充信息。本页面主要介绍了重均分子量对于对应分子尺寸和其他物理性质的影响
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
相关内容
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.