主要文件
F7523
Millipore
Millex 注射器式过滤器装置,一次性,Durapore ® PVDF
pore size 0.1 μm, sterile; γ-irradiated
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane (hydrophilic)
modified acrylic housing
無菌
sterile; γ-irradiated
包裝
pack of 50
製造商/商標名
Millipore SLVV033RS
直徑
33 mm
容積
≤100 mL
孔徑
0.1 μm
接頭
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
装置的塑料外壳中含有 Durapore 亲水性 PVDF 过滤器膜,塑料外壳带有鲁尔锁入口和鲁尔滑动出口接头。
直径小于 25 mm 的装置专门设计用于减少小体积过滤的滞留。对于 < 1 mL 的体积,建议使用 3-4 mm 单位;对于 0.5-10 mL 的体积,建议使用 13 mm 单位。
應用
超低蛋白结合率(<1μg/cm 2 )。组件材料符合 USP XXI VI 类塑料生物学试验要求。水溶出物 <0.5%
Tissue culture; mycoplasma reduction
適合性
Sterilization of aqueous solutions and solutions containing proteins
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)