Merck
ROAMYGLL
Roche
淀粉葡萄糖苷酶
from Aspergillus niger
别名:
双糖酶型a-葡糖苷酶, 黑曲霉
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
Aspergillus niger
品質等級
形狀
lyophilized
比活性
6 U/mg (approximately 6 U/mg lyophilizate at +25°C with glycogen as the substrate)
~6 units/mg protein (At 25 °C with glycogen as the substrate.)
分子量
97 kDa
包裝
pkg of 3,500 U (11202367001)
pkg of 500 U (11202332001)
製造商/商標名
Roche
最適pH
4.6-4.8
儲存溫度
2-8°C
一般說明
淀粉葡萄糖苷酶是一种 a 1,4-α-葡萄糖水解酶,同时也是一种双糖型α葡萄糖苷酶。它是由多种曲霉属微生物合成的。这种胞外酶是主要的工业酶之一。通过固定化可以增强淀粉葡萄糖苷酶的稳定性。
特異性
可水解与多个葡萄糖单元的寡糖或多糖 α1,4-或 α1,6-连接的末端葡萄糖。本产品是 D-葡萄糖。
應用
来自黑曲霉的淀粉葡萄糖苷酶可用于测定淀粉。
生化/生理作用
来自黑曲霉(Aspergillus niger)的淀粉葡萄糖苷酶能够水解淀粉和麦芽寡糖的 α-D-(1-4) 和 α-(1,6)-糖苷键。淀粉葡萄糖苷酶是一种胞外酶,可以将淀粉转化成糊精和葡萄糖。在淀粉加工工业中该酶用于由玉米糖浆商业生产D-葡萄糖。
準備報告
工作浓度:缀合物的工作浓度取决于应用和底物。
以下浓度可作为指导:
  • 蛋白质印迹:1 至 10 μg/ml
工作溶液:含有 0.1% Tween 20 的 Tris 缓冲盐水。
储存条件(工作溶液):2 至 8°C
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Simultaneous amyloglucosidase and exo-polygalacturonase production by Aspergillus niger using solid-state fermentation.
Costa, J et al.
Brazilian Archives of Biology and Technology, 50, 759-766 (2007)
High-potency amyloglucosidase-producing mold of the Aspergillus niger group.
Smiley K L, et al.
Applied Microbiology, 12(5), 455-455 (1964)
Recent Advances in Basic and Applied Aspects of Industrial Catalysis (1998)
Nicholson N.
Biodiversity: New Leads for the Pharmaceutical and Agrochemical Industries (2000)
Juliann R Seebauer et al.
Journal of experimental botany, 61(2), 511-519 (2009-11-18)
The relative role of the maternal source and the filial sink in controlling the composition of maize (Zea mays L.) kernels is unclear and may be influenced by the genotype and the N supply. The objective of this study was