Merck
F0806
Sigma-Aldrich
IX 因子 人
aqueous glycerol solution, ≥145 units/mg protein
别名:
Christmas 因子, 血浆凝血酶激酶组分
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$376.00
$376.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μG
$376.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.61
$376.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
human
质量水平
表单
aqueous glycerol solution
比活
≥145 units/mg protein
分子量
55 kDa
技术
ligand binding assay: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... F9(2158)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
因子 IX 是一种 55 kDa 的依赖维生素 K 的单链血浆酶原,在内源性和外源性凝血系统中起关键作用。
应用
因子 IX 是血浆凝血酶原,是凝血系统的关键。它已用于肝细胞癌(HCC)的门静脉血栓形成(PVT)的研究。研究表明,因子 IX 的异常会造成肝癌患者的 PVT。此外,它已用于研究炎症性肠病(IBD)患者凝血系统的变化。
联系
查看此因子在凝血级联中的作用
单位定义
在 pH 7.4,37°C 下,1 个单位相当 1.0 mL 正常人血浆中的 IX 因子活性。
外形
含 50%(v/v)甘油的水溶液
免责声明
仅供研究使用。本品在法国的科研应用受到监管,包括用于进口和出口活动(法国《公共卫生法典》Public Health Code Article L 1211-1 paragraph 2)。如《公共卫生法典》所述,购买者(即最终用户)需要从法国研究部(France Ministry of Research)获得进口授权。订购此产品即代表您已确认获得合法的进口授权。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mariko Yamamoto et al.
[Rinsho ketsueki] The Japanese journal of clinical hematology, 54(3), 300-304 (2013-05-17)
This report describes the successful management of neurosurgical procedures with continuous infusion of recombinant factor IX (rFIX). A 1-year-old boy with severe hemophilia B was administered prophylactic therapy with rFIX after intracranial bleeding. We found the enlargement of an arachnoid
Cassandra L Pegg et al.
Glycoconjugate journal, 37(4), 471-483 (2020-05-08)
Human Factor IX is a highly post-translationally modified protein that is an important clotting factor in the blood coagulation cascade. Functional deficiencies in Factor IX result in the bleeding disorder haemophilia B, which is treated with plasma-derived or recombinant Factor
Continuous Active State of Coagulation System in Patients With Nonthrombotic Inflammatory Bowel Disease.
Alkim H., et al.
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis : Official Journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis (2011)
Double trouble: Duchenne muscular dystrophy and hemophilia.
Muge Gokce et al.
Pediatric blood & cancer, 60(3), 525-525 (2012-12-21)
Uri Martinowitz et al.
Thrombosis research, 131 Suppl 2, S11-S14 (2013-03-30)
Recombinant fusion protein linking coagulation factor IX with albumin (rIX-FP) is a novel recombinant albumin fusion protein designed to extend the half-life of recombinant factor IX (rFIX), which is used in the management of hemophilia B. Clinical evaluation of rIX-FP