主要文件
EP951040546
Eppendorf® Microplate 384/V-PP
DNA LoBind, PCR clean, V-bottom clear wells, white border
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
产品EP951040546监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
V-bottom clear wells
特点
DNA LoBind
PCR clean
包装
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates)
制造商/商品名称
Eppendorf® 951040546 (North America)
技术
PCR: suitable
尺寸
384 well
颜色
white border
吸附类型
low binding surface
相关类别
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)