主要文件
CLS3631
Corning® 96 孔黑色聚酯微孔板
flat bottom clear, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
别名:
96孔多孔板, 96孔微孔板, 96孔板
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$590.00
$590.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 EA
$590.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
$590.00
请联系客服了解存货情况
物料
black polystyrene
flat bottom clear
polystyrene
round clear wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包装
case of 100
bag of 25
制造商/商品名称
Corning 3631
尺寸
96 wells
孔体积
360 μL
孔工作体积
75-200 μL
颜色
clear
适用性
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • 板底比传统聚苯乙烯板薄60%,从而具有较低的背景荧光,可读取波长低至340 nm
  • 专为减少荧光分析过程中的孔间串扰而设计
  • 适用于顶部和底部读取仪器
  • 未处理(或中等结合)的聚苯乙烯表面是疏水性的,并且通过被动相互作用结合生物分子
  • 主要适用于固定大分子,如抗体,这类分子具有可与表面发生相互作用的大疏水区域
  • 未处理的微孔板具有约100至200 ng IgG/cm2的结合能力
  • 无板盖,板盖单独购买
  • 建议工作体积为75至200μL
  • 符合标准微孔板面积和尺寸
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)