主要文件
EP6136000851
Eppendorf BioSpectrometer® Kinetic
including Eppendorf μCuvette G1.0, AC/DC input 100 / 120 V, 50/60 Hz (USA/JP/SA)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
特点
8.5 mm light path height
Light source absorption: Xenon flash lamp
detector type: CMOS photodiode array, 1024 pixel
including Eppendorf μCuvette G1.0
制造商/商品名称
Eppendorf® 6136000851 (US/JP/SA)
参数
20 °C (42 °C) (tempered)
宽度 × 直径 × 高度
295 mm (11.6 in.) × 400 mm (15.7 in.) × 150 mm (6 in.)
尺寸
12.5 mm × 12.5 mm
重量
5.4 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioSpectrometer is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)