主要文件
690050P
Avanti
大豆磷脂混合物
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
大豆磷脂混合物, 大豆磷脂,包含大豆PC(3.8mg)大豆PE(3.0mg)大豆PI(1.8mg)大豆PA (0.7mg)大豆LPC(0.7mg),0.1% BHT
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$337.00
$337.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$337.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$337.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (HPLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (690050P-10mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
技术
NMR: suitable
脂质类型
phospholipids
lipid extracts
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
大豆磷脂混合物包括磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇、磷脂酸和溶血磷脂酰胆碱。大豆磷脂是大豆油加工过程中产生的副产品。[1]
应用
大豆磷脂混合物已被用作薄层色谱法中的纯化脂质标准品,用于定量酵母细胞中的全细胞裂解物和线粒体脂质。[2]
生化/生理作用
磷脂酰胆碱是一种乙酰胆碱合成底物。它滋养大脑。磷脂酰肌醇作为第二信使前体在神经传递中发挥关键作用。磷脂酰乙醇胺参与膜融合事件。磷脂的生物相容性和两亲性功能使其成为完美的药物输送系统。它们被用于制备脂质体以携带药物。[3]磷脂具有亲水胶体的性质。[1]
包装
5 mL透明玻璃密封安瓿 (690050P-10mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Soybean phospholipids
Recent trends for enhancing the diversity and quality of soybean products (2011)
CLD1 Reverses the Ubiquinone Insufficiency of Mutant cat5/coq7 in a Saccharomyces cerevisiae Model System
Kar A, et al.
PLoS ONE, 11(9), 81-98 (2016)
A review on phospholipids and their main applications in drug delivery systems
Li J, et al.
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 10(2), 81-98 (2015)