主要文件
EP5825722000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 180 - 250 mL tubes, set of 2 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
产品EP5825722000监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
特点
Holds 180 - 250 mL tubes
包装
set of 2 pieces
制造商/商品名称
Eppendorf® 5825722000
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 500 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)