特点
holds 5 x 50 mL conical tubes
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5810723000
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with 500 mL rectangular buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG