主要文件
EP5804776003
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 15 mL Falcon, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
holds 1 tube 15 mL Falcon
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5804776003
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-34-6-38
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)