主要文件
EP5702706000
Eppendorf® 10 adapters 15 mL Falcon tubes
Holds 15 mL tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
产品EP5702706000监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
特点
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5702706000
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-35-30-17
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2