主要文件
CLS430791
Corning® 15 mL离心管
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, sterile, natural, 500/cs
别名:
15 ml离心管, 离心管, 聚丙烯离心管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EA
$131.00
$131.00
预计发货时间2025年4月21日详情
选择尺寸
变更视图
500 EA
$131.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
$131.00
预计发货时间2025年4月21日详情
物料
cap (CentriStar)
conical bottom tube
polypropylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
管理合规性
suitable for FDA C-010.02
无菌性
sterile
特点
RCF 12500 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
包装
bag of 50
case of 500
制造商/商品名称
Corning 430791
参数
12500 × g max. RCF
外径 × 长度
17.5 mm × 118.5 mm
盖子直径
22.6 mm
22.9 mm , approx.
容量
15 mL
颜色
clear
natural
配件
cap (CentriStar)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning® 一次性15 mL离心管可提供配有传统的密封盖帽的透明聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)管,或配有密封盖帽或新的CentriStar 盖帽的聚丙烯(PP)管。
CentriStar 盖帽有一个易开/关的顶部,并提供先进的人体工学与更广泛的滚花和滚边设计。所有的管子均提供一系列包装规格。
  • 无菌,经过无热原和无DNase/RNase认证
  • 黑色印刷渐变和大的白色标记区域
  • PET管的最大RCF为3600 xg
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.