主要文件
EP0030122224
Eppendorf® Tubes 50 mL
amber, sterile, pack of 200 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
产品EP0030122224监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
物料
amber tube
conical bottom
high-density polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
white cap
无菌性
sterile
特点
graduations
neck thread External thread
包装
pack of 200 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030122224
容量
50 mL
管直径
30 mm
颜色
amber
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)