Merck
DUO92103
Sigma-Aldrich
Duolink® 小鼠/山羊原位红色启动装试剂盒
别名:
in situ Proximity Ligation Assay Kit, Protein Protein Interaction Kit
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$1,990.00
$1,990.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$1,990.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
$1,990.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品线
Duolink®
质量水平
技术
proximity ligation assay: suitable
荧光
λex 594 nm; λem 624 nm (red) (Texas Red®; Zeiss Filter set 31)
适用性
suitable for fluorescence
储存温度
−20°C
应用
Duolink®邻位连接检测(PLA®可在单分子水平上对固定细胞和组织样品的蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白质表达水平进行内源性检测。
遵循Duolink®原位荧光方案使用本产品。还提供了一组简介
请访问我们的Duolink® PLA资源中心,了解有关如何运行Duolink®实验、应用程序、故障排除等的信息。
要进行完整的Duolink® PLA原位实验 ,您需要两种一抗(PLA、IHC、ICC或IF验证)识别两个靶表位。该入门套装提供了30次Duolink® PLA反应所需的所有其他试剂,包括一对 PLA探针(抗小鼠PLUS和抗山羊MINUS)、红色检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来自于与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。
特异性
特异性Duolink®In Situ Red Starter Kit小鼠/山羊需要一支来自小鼠和一支来自山羊的一抗。红色荧光检测试剂通常与Texas Red®过滤器一起使用。
应用说明
需要在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink®PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定的、石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。没有最少细胞数量要求。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特异性
Duolink®In Situ Red Starter Kit小鼠/山羊需要一支来自小鼠和一支来自山羊的一抗。红色荧光检测通常是采用Texas Red®滤镜。
应用文档
来自不同物种的两种一抗是必需的。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
Duolink® 原位Red Starter Kit小鼠/山羊已用于关键商业试验[1]和邻近连接试验(PLA)。[2]
特点和优势
  • 不需要过表达或基因操纵
  • 特异性高(假阳性较少)
  • 因滚环扩增而具有单分子灵敏度
  • 可进行相对量化
  • 无需特殊设备
  • 比FRET更快、更简单
  • 准确性高于co-IP
  • 结果可直接发表
法律信息
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • DUO92006Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Goat MINUS, Affinity purified Donkey anti-Goat IgG (H+L)化学品安全说明书
  • DUO92001Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse PLUS化学品安全说明书
  • DUO92008Duolink® In Situ Detection Reagents Red化学品安全说明书
  • DUO82049Duolink® In Situ Wash Buffers, Fluorescence化学品安全说明书
  • DUO82040Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPI化学品安全说明书
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Collaboration between distinct Rab small GTPase trafficking circuits mediates bacterial clearance from the bladder epithelium
Miao Y, et al.
Cell host & microbe, 22(3), 330-342 (2017)
Development of novel cellular histone-binding and chromatin-displacement assays for bromodomain drug discovery
Zhan Y, et al.
Epigenetics & Chromatin, 8(1), 37-37 (2015)
Gunisha Sagar et al.
Gut, 65(7), 1165-1174 (2015-06-11)
New-onset diabetes and concomitant weight loss occurring several months before the clinical presentation of pancreatic cancer (PC) appear to be paraneoplastic phenomena caused by tumour-secreted products. Our recent findings have shown exosomal adrenomedullin (AM) is important in development of diabetes
Dipti Pravin Lambade et al.
Journal of clinical and diagnostic research : JCDR, 9(2), ZC01-ZC05 (2015-04-11)
The purpose of this vitro study was to comparatively evaluate the adhesive bonding of dual cured resin luting agents with lithium disilicate ceramic material. Porcelain laminate veneers were prepared with lithium disilicate ceramic material i.e. IPS Empress II( E-Max Press).
Shaida Ouladan et al.
International journal of oncology, 46(6), 2595-2605 (2015-04-23)
Solitary fibrous tumors (SFTs) are rare mesenchymal neoplasms, displaying variable morphological and clinicopathological features. Supportive immunohistochemical markers such as CD34, CD99, BCL2 and LSD1 are commonly applied in the differential diagnosis of SFTs, although none is sufficiently sensitive or specific
商品
Duolink®邻位连接技术用于研究神经元相互作用,促进神经科学研究。
Duolink® proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
本实验方案描述了如何对细胞和组织样品中的蛋白质进行免疫荧光检测。
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
查看所有结果
实验方案
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
本页详细介绍了Duolink®原位精简实验方案