Merck
DUO92001
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ PLA® 探针抗小鼠PLUS
别名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
donkey (polyclonal)
抗體表格
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
抗體產品種類
primary antibodies
產品線
Duolink®
物種活性
mouse
技術
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
應用
Duolink®邻近连接检测(PLA® 可在在单分子水平上对固定细胞和组织样品中的蛋白相互作用、翻译后修饰和蛋白表达水平进行内源性检测。
该产品可应用于Duolink® 原位荧光方案Duolink®原位明场方案 ,这取决于所使用的检测试剂。
访问我们的 Duolink® PLA资源中心 ,了解有关如何运进行Duolink® 实验、应用、故障排除等信息。
要进行完整的Duolink® PLA原位实验 ,您需要两种一抗 (PLA、IHC、ICC或IF验证) 识别两个靶表位。其他必需试剂包括来自不同物种的一对PLA探针(一个PLUS和一个MINUS)、检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来源于与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。HRP也可用于明场检测。
特异性
PLA探针抗小鼠可与全分子小鼠IgG和其他小鼠免疫球蛋白的轻链反应。PLA探针抗小鼠可与大鼠抗体交叉反应,但与牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、兔和绵羊血清蛋白的交叉反应性很小。本产品须配合不同物种的MINUS探针使用。想了解更多信息,请参阅我们的产品选择指南
应用说明
需要在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的细胞或者组织(新鲜的或冷冻的)。没有最少细胞数量要求。
了解有关我们的 定制服务项目 的更多信息,让我们为您工作,加快您的Duolink® 项目进展
查看完整的Duolink® 产品目录
特异性
抗小鼠PLA探针可与全分子小鼠IgG和其他小鼠免疫球蛋白的轻链反应。PLA探针抗小鼠可与大鼠抗体交叉反应,但与牛、鸡、山羊、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、兔和绵羊血清蛋白的交叉反应性很小。本产品须配合不同物种的MINUS探针使用。请参见我们的 产品选择指南 以获得更多信息。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
  • 无需过表达或基因操作
  • 特异性高(假阳性较少)
  • 滚环扩增产生的单分子灵敏度
  • 可进行相对定量
  • 无需特殊设备
  • 比FRET快速简单
  • 与co-IP相比,准确性提高
  • 结果即将出版
成分
该产品包括:
  • 5x PLA探针抗小鼠PLUS - 与寡核苷酸PLUS缀合的驴抗小鼠二抗
  • 1x封闭液 - 样品封闭试剂
  • 1x抗体稀释剂 - 用于稀释PLA探针和一抗
查看数据表获取更多信息。
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Hyun Jik Lee et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1716-1734 (2018-11-23)
Hypoxia inducible factor 1α (HIF1α) is a master regulator leading to metabolic adaptation, an essential physiological process to maintain the survival of stem cells under hypoxia. However, it is poorly understood how HIF1α translocates into the nucleus in stem cells
Xiaofan Li et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-14)
Herpesviruses are ubiquitous, and infection by some, like Epstein-Barr virus (EBV), is nearly universal. To persist, EBV must periodically switch from a latent to a replicative/lytic phase. This productive phase is responsible for most herpesvirus-associated diseases. EBV encodes a latency-to-lytic
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Pengcheng Zhu et al.
Cancer cell, 19(3), 401-415 (2011-03-15)
Cancer is a leading cause of death worldwide. Tumor cells exploit various signaling pathways to promote their growth and metastasis. To our knowledge, the role of angiopoietin-like 4 protein (ANGPTL4) in cancer remains undefined. Here, we found that elevated ANGPTL4
商品
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
包括建议和技巧、常见问题解答和基本故障排除的支持信息。
实验方案
本实验方案描述如何使用Duolink® PLA邻位连接试剂,通过流式细胞术检测细胞群内的单个蛋白质、蛋白修饰和蛋白相互。
相关内容
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
利用邻位连接技术对蛋白质互作、翻译后修饰和低表达蛋白进行检测、定量和成像应用。