Merck
D8519
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-rac-glycerol
≥99%
别名:
1,2-Dioctadecanoyl-rac-glycerol, 1,2-Distearin, DG(18:0/18:0/0:0)[rac], NSC 75181, Octadecanoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H76O5
CAS号:
分子量:
625.02
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
≥99%
表单
powder
杂质
1,3-isomer, essentially free
官能团
ester
脂质类型
neutral glycerides
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI key
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)