Merck
D8269
Sigma-Aldrich
1,3-硬脂酸甘油酯
≥99% (TLC)
别名:
1,3-二十八碳酰甘油, 1,3-二硬脂精, 1,3-二硬脂酰甘油
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$213.00
$213.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$213.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H76O5
CAS号:
分子量:
625.02
Beilstein:
1810306
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
$213.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
官能基
ester
脂質類型
neutral glycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI 密鑰
IZHVBANLECCAGF-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)