Merck
D6392
Sigma-Aldrich
P1,P5-二(腺苷-5′)五磷酸盐 三锂盐
≥95%, powder
别名:
A(5′)P5(5′)A 三锂盐, 二腺苷五磷酸盐 三锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H26Li3N10O22P5
CAS号:
分子量:
934.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160414
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥95%
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H29N10O22P5.3Li/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(47-19)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(32)14(34)20(48-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;;;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;;/q;3*+1/p-3/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
BFBDFBHROZLGEG-JJCYRVQFSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
P1,P5-Di(腺苷-5′) 五磷酸三锂盐已被用作腺苷酸激酶抑制剂和处理肌纤维用pre-AMPPNP rigor solution 溶液的成分。
生化/生理作用
双腺苷多磷酸盐储存在血小板、嗜铬细胞和神经细胞的分泌颗粒中。释放到细胞外空间后,它会影响各种靶组织的各种生物活动。在神经系统中,它通过各种嘌呤能受体发挥作用。它还能活化5′-核苷酸酶并在体外抑制腺苷激酶活性。Ap5A被血浆中的可溶性酶和多种细胞(包括内皮细胞和平滑肌细胞)的膜结合胞外酶代谢。在心肌中,pM至nM浓度能够显著增加兰尼碱受体(RyR2)门的开放概率,由于从受体缓慢解离而具有延时作用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Behavior of N-phenylmaleimide-and p-phenylenedimaleimide-reacted muscle crossbridge heads
Li WX and Schoenberg M
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1367(1-3), 127-133 (1998)
Mitochondrial diagnostics: a multiplexed assay platform for comprehensive assessment of mitochondrial energy fluxes
Fisher-Wellman KH, et al.
Testing, 24(13), 3593-3606 (2018)
Effect of adenosine triphosphate analogues on skeletal muscle fibers in rigor
Schoenberg M
Biophysical Journal, 56(1), 33-41 (1989)