Merck
D7045
Sigma-Aldrich
2'-脱氧胞苷 5'-三磷酸 二钠盐
10 mM, aqueous solution
别名:
dCTP-Na2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14N3Na2O13P3
分子量:
511.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
≥99%
形狀
aqueous solution
濃度
10 mM
異物活動
DNase, RNase, none detected
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI 密鑰
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2′-脱氧胞苷 5′-三磷酸二钠盐是用于 DNA 聚合酶驱动反应如聚合酶链反应、DNA 测序等分子生物学方法的三磷酸核苷之一。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3