Merck
CS0006
Sigma-Aldrich
可溶性胶原蛋白定量检测试剂盒
别名:
Collagen Assay Kit
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$1,020.00
$1,020.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$1,020.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.84
$1,020.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
用途
sufficient for 200 fluorometric tests
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
胶原蛋白是哺乳动物结缔组织和内脏器官中含量最丰富的蛋白质之一。胶原蛋白是一种结构成分,可提供细胞外基质(ECM) 的拉伸强度,并分为几种结构和遗传上不同的类型。尽管存在不同类型的胶原蛋白,但它们都是由具有三个多肽链的分子组成,这些多肽链以三螺旋构象排列。一级结构(氨基酸序列)的细微差异确定了类型之间的差异。
可溶性胶原蛋白定量检测试剂盒提供了一种简单而灵敏的程序,用于测量各种样品类型中的可溶性胶原蛋白。
使用我们的可溶性胶原蛋白检测试剂盒的优势之一是它不需要使用危险和腐蚀性的高氯酸,这与市场上的其他试剂盒不同。因此,它不需要繁琐且耗时的过程。您将在 60 分钟内得到结果:可溶性胶原蛋白的量基于酶促反应确定,其中胶原蛋白被特异性消化成肽。随后,用荧光探针标记胶原肽。在 λ ex = 375 nm/ λ em = 465 nm 处测量的荧光强度与样品中可溶性胶原蛋白的量成正比。
该试剂盒可用于对从软组织(如肌肉、心脏等)、组织培养细胞裂解物和培养基、血清样品、食品中的胶原蛋白和各种来源的纯化胶原蛋白中提取的可溶性胶原蛋白进行定量检测。该试剂盒可检测纯化的 I、II、III、IV 和 V 型胶原蛋白。
该试剂盒的检测范围为 0.2-2 μg 可溶性胶原蛋白。
应用
测量各种样品类型中的可溶性胶原蛋白
特点和优势
我们经济的可溶性胶原蛋白定量检测试剂盒还可以帮您节省时间和精力:
  • 用于测量各种样品中的可溶性胶原蛋白的高灵敏度、简单和高通量测定
  • 用户友好:无需自行称量或计算所需的试剂量
  • 客户安全:与市场上基于羟脯氨酸分析的其他试剂盒不同,无需使用强酸等有害物质。
  • 支持计算器(点击此处下载计算器excel文件):将根据您的实验需要计算所需的试剂,并根据您的实验数据分析您的结果。
  • 快速指示台卡 - 确保您的实验成功
  • 一个试剂盒可完成更多实验 - 包含足够的试剂进行 200 次测试。
  • 检测时间:仅需60分钟
适用性
适用于检测可溶性胶原蛋白各种生物样品和培养的细胞培养基。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dongxu Feng et al.
The Journal of biological chemistry, 295(39), 13640-13650 (2020-08-05)
Progranulin (PGRN) is an autocrine growth factor that exerts crucial roles within cartilage tissue; however, the molecular mechanisms underlying PGRN-mediated cartilage homeostasis remain elusive. In the present study, we investigated the role of PGRN in regulating chondrocyte homeostasis and its
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Whether soluble collagen quantification assay KIT (CS0006) can test the collagen expressed from mouse L929 cells?
    1 answer
    1. We have not tested collagen expressed in L929 cells, but we expect it to work.
      Helpful?
  2. Can this kit quantify soluble collagen peptides that don't possess hydroxyprolines?
    1 answer
    1. Yes, this product will be suitable. The mechanism is not dependent on the presence of hydroxyproline.
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/239/884/cs0006pis-ms.pdf