Merck
CRISPR01
Sigma-Aldrich
CRISPR Human EMX1 Positive Control
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 SET
$382.00
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 SET
$382.00
About This Item
UNSPSC代码:
41106609
NACRES:
NA.51
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
表单
liquid
质量水平
包装
pkg of 2 vials (50μL aliquot for each of the 2 kit components)
浓度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
应用
CRISPR
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
经验证的CRISPR位点,可作为Wt Cas9的实验对照。一个双组份阳性对照系统由一个CMV驱动型Cas9质粒和一个靶向人类EMX1基因的U6驱动型向导RNA质粒组成。
应用
功能性基因组学/靶点验证
  • 在细胞系中进行基因敲除
  • 建立基因敲入细胞系,将启动子、融合标签或报告基因整合到内源性基因中
特点和优势
使用WT Cas9,作为CRISPR编辑工作流程的实验对照。利用CRSIPR/Cas9系统对您的系统进行验证。错误匹配检测试验的阳性结果将表明您的系统是有效的。
组分
1管含1µg的U6-gRNA质粒,可表达一个靶向人类EMX1的向导序列。1管含1µg 的Cas9质粒。
原理
CRISPR/Cas 是细菌和古细菌的一种防御系统,可用来对抗入侵的病毒和质粒。来自酿脓链球菌的II型CRISPR/Cas系统包含两种分子元件,即一个Cas9蛋白和一个非编码向导RNA(gRNA),该系统经过基因改造而被用于真核系统中。Cas9 核酸内切酶可在单个gRNA的引导下,在指定基因组位置上引入DNA双链断裂(DSB)。与锌指核酸酶(ZFN)诱导的DSB相似,细胞随后会激活内源性DNA修复程序,即非同源性末端接合(NHEJ)或同源重组修复机制(HDR),对目标DSB进行修复。
外形
Sigma U6-gRNA质粒可表达一个靶向人类EMX1的向导序列,以浓度为20ng/μl的50µl溶液形式提供。Sigma Cas9质粒的产品形式是浓度为20ng/μl的溶液50µl。
制备说明
Sigma CRISPR质粒产品为小量提取包装,
可能不适用于转染到特殊类型的细胞中。为得到最佳结果,我们建议
在转染前使用无内毒素的DNA纯化试剂盒大量提取质粒。
其他说明
文献中使用的标准转染浓度范围为≥1.0 μg/μl且≤5 μL的Cas9质粒结合≥1.0 ug/μl且≤5 ul的U6-gRNA质粒。(上述所有浓度均假设是对0.5~1百万个细胞进行核转染)
法律信息
CRISPR专利正在申请中
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
实验方案
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
了解CRISPR Cas9、定义和工作原理。CRISPR是一种全新、实惠的基因组编辑工具,可让所有人掌握基因组编辑。
相关内容
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics是CRISPR、Cas9、合成向导RNA(sgRNA)和锌指核酸酶(ZFN)等基因编辑和沉默技术的领先提供者。