一般說明
独立的纸/塑料包装的Corning Costar Stripette 血清移液管可以方便地通过挤出或撕开方法打开。它也是无菌细胞培养和/或组织培养应用的理想耗材,特别是当戴乳胶手套时,因为该包装可减少静电附着。 该Stripette 移液管为无菌,单独包装的血清移液器,其专为无菌细胞/组织培养技术提供而设计以提供最佳条件。
- 纸上的颜色编码可以方便地识别尺寸。
- 纸/塑料包装可完全看到内部
- 独特的彩色编码放大条纹,更容易的弯月面观察。
- 无菌,经过无热原和无DNase/RNase认证
- 在全容量下准确度在±2%以内
- 每个吸管包装上印有批号
- 经过校准,可在出现爆裂时完成移液(TD-EX20ºC)
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.