主要文件
CLS4489
Corning® Costar® Stripette® 血清移液管,单独纸/塑料包装
capacity 25 mL
别名:
移液管, 血清移液管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 EA
$75.00
25 EA
$75.90
$75.00
预计发货时间2025年4月07日详情
选择尺寸
变更视图
200 EA
$75.00
25 EA
$75.90
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
$75.00
预计发货时间2025年4月07日详情
物料
polystyrene
无菌性
sterile
特点
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.2 mL
subdivision
包装
case of 200
bag of 25
制造商/商品名称
Corning 4489
测量范围
accuracy: 0.2 mL
长度
344 mm
容量
25 mL
吸头内径
0.125 in.
颜色
red color-coded stripe
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning Costar Stripette移液管的纸/塑料包装可通过推出或剥离技术轻松打开。由于其包装减少了静电粘附,它也是无菌细胞培养和/或组织培养应用的理想选择,特别是在戴乳胶手套时。 这些Stripette移液管是无菌的、独立包装的血清移液管,旨在为无菌细胞/组织培养技术提供最佳的条件。
  • 纸张上的颜色编码可以轻松对移液管规格进行识别。
  • 纸/塑料包装可以便于看到整个移液管
  • 独特的彩色编码放大条纹,更容易在弯月面上进行查看。
  • 无菌、独立包装和已认证无热原和DNase-/RNase
  • 全量程精度在±2%以内
  • 每个移液管包装上都印有批号
  • 已经过校准,可通过吹出将(TD-EX20ºC)内容物移出
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)