主要文件
CLS431682
Corning® vent cap, for 5 L Erlenmeyer flasks
polycarbonate bottom (baffled), sterile
别名:
Corning Vent Cap, Vent Cap for 5L Flask, Vented Cap for 5 L Flask
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
24 EA
$434.00
$434.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
24 EA
$434.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.43
$434.00
请联系客服了解存货情况
物料
polycarbonate bottom (baffled)
wide-mouth
无菌性
sterile
特点
closure type Vented cap
包装
pack of 24 ea
制造商/商品名称
Corning 431682
容量
5 L
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)