主要文件
CLS431464U
Corning® 75 cm² U形细胞培养瓶,斜颈
sterile, not treated
别名:
cell culture flasks, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$198.00
$198.00
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
选择尺寸
变更视图
100 EA
$198.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
NACRES:
NB.13
$198.00
国内现货,预计发货时间2025年4月28日详情
物料
U-bottom flask
canted neck neck
high-density polyethylene cap
vent cap
无菌性
sterile
特点
cap
not treated
包装
pkg of 100 ea
培养瓶工作体积
(15 mL)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • U 型烧瓶边角更少,便于细胞刮除
  • 烧瓶的圆形肩在取下或拧紧瓶盖时可改善抓握力并便于进入
  • cGMP制造
  • 优化的细胞生长区
  • 稳定的堆叠设计
  • 大而清晰的观察表面
  • 高质量标准(100%经过泄漏测试)
  • 无热原(<0.1 EU/mL)
  • 兼容BSE/TSE
  • 倾斜的颈部更容易倾倒并方便大移液管进入
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1