Merck
CLS431080
Corning® 细胞培养瓶
surface area 175 cm2, angled neck, cap (vented)
别名:
培养瓶, 瓶式细胞培养, 组织培养瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
材料
U-bottom flask
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
vent cap
無菌
sterile
特點
cap
graduations
包裝
case of 50
製造商/商標名
Corning 431080
最大體積
250 mL
表面積
175 cm2
有效容積
35-52.5 mL
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
提供各种尺寸、设计和盖子样式,以满足您的需求。
  • 使用光学透明的纯聚苯乙烯制成
  • 经过处理,以实现最佳细胞附着
  • 印有批号,便于追溯
  • 100% 完整性测试
  • 经 γ 射线灭菌并经过无热原认证
特點和優勢
  • 本产品为U型培养瓶,具有斜颈外形且带通气盖。
  • U 形培养瓶具有圆形肩部,取下或拧紧瓶盖时更易抓握和操控。
  • 人体工程学外形还减少了棱角数量,便于细胞刮铲,且可使用更大尺寸的移液管。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.