主要文件
CLS431433
康宁®方形聚碳酸酯储物瓶
square clear polycarbonate, sterile, bottle capacity 1,000 mL, cap (plug seal), case of 24
别名:
polycarbonate containers, polycarbonate plastic containers, polycarbonate storage containers
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
24 EA
$301.00
$301.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
24 EA
$301.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NA.75
$301.00
请联系客服了解存货情况
物料
cap (plug seal)
polycarbonate bottle (square)
screw top polypropylene cap
square clear polycarbonate
无菌性
sterile
sterile
特点
cap
disposable
graduations 50 mL
包装
case of 24
case of 24
制造商/商品名称
Corning 431433
存货情况
not available in Canada
瓶容量
1,000 mL
瓶颈内径
~44 mm
配件
GL 45 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
康宁方形聚碳酸酯储物瓶更易于操作,搁架或高压灭菌器所需空间更小(13-20%),非常适合混合、取样和储存。
注意:这些方形聚碳酸酯储存瓶不应与瓶盖过滤装置一起使用,或用于其他涉及真空压力的应用中,因为可能会发生破损。高压灭菌后不要立即拧紧盖子,因为冷却产生的真空会导致破裂。
  • 坚固的聚碳酸酯瓶比其他玻璃或塑料瓶更耐破裂。
  • 使用无衬套、45mm一体式高压灭菌橙色GL45螺纹聚丙烯塞密封盖。
  • 屏蔽白色珐琅刻度比模制刻度更容易看到
  • 用伽马射线消毒
  • 大白色标记点更容易识别
  • 瓶子可以在121℃和15psi条件下高压灭菌一次。重复高压灭菌会削弱聚碳酸酯,因此不推荐使用。
  • 可选的可重复使用带硅胶隔垫帽(SIAL类别号CLS139545HTSC、CLS139545TS),用于注射器取样或试剂引入的容器可用于这些盖子。
注:
大多数设计用于玻璃储存瓶的GL45螺纹瓶盖使用不同的密封设计,如果用在这些塑料瓶上,除非它们有橡胶衬里,否则不会形成牢固的密封。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)