Merck
B9407
Sigma-Aldrich
Nalgene ® 瓶,2104 型
capacity 1,000 mL
别名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
接合處
Joints threaded neck (63)
agency
suitable for EPA OTM-45
描述
Not autoclavable
特點
with cap
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Nalgene® 2104-0032
瓶直徑 × 高度
91 mm × 199 mm
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
波士顿式(圆形)广口瓶
特點和優勢
  • Nalgene®瓶非常适合储存化学品、材料和标本。
  • 实验室级 HDPE 材料,具有可靠的低可浸出性和可溶出性。
  • 适用于冷冻应用(低温低至 -100°C)。
  • 刚性、均匀的瓶壁可防止分裂或刺穿。
  • Nalgene 瓶具有良好的耐久性,并且对大多数酸、碱和醇具有化学耐受性。
  • 可通过无衬垫盖提供样品防漏密封保护。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
访问文档库
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.