主要文件
CLS431117
Corning ® 瓶口真空过滤器
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
别名:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$107.00
$107.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$107.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
NACRES:
NB.24
$107.00
请联系客服了解存货情况
物料
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
无菌性
sterile
特点
cap: no
graduations
包装
case of 12
制造商/商品名称
Corning 431117
过滤器容量
500 mL
漏斗容量
500 mL
膜直径
70 mm
颈直径
33 mm
孔径
0.22 μm
配件
GL 33 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)