CLS430015
Corning ® 瓶口真空过滤器
cellulose acetate membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 1000 mL, case of 12
别名:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$159.00
$159.00
请联系客服了解存货情况
所有图片(2)
选择尺寸
变更视图
12 EA
$159.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
NACRES:
NB.24
$159.00
请联系客服了解存货情况
推荐产品
一般描述
康宁方瓶盖真空过滤器系统支持更大容量醋酸纤维素 (CA) 膜,实现更强的过滤性能。这些新瓶/过滤器系统设计用于过滤和储存细胞培养和/或组织培养基、生物液体和其他水溶液。
- 适合塑料或玻璃介质瓶与 45 mm 颈部尺寸。
- 醋酸纤维素 (CA) 膜可提供高流速和低蛋白结合率,并且有利于过滤细胞培养基。
- 成角软管连接器简化了真空管路连接。
- 单独包装,无菌,经认证无热原。
- 每个系统都有膜材料和孔径打印在单位和颜色编码的膜类型,便于产品识别。
- 有效期显示在过滤器漏斗和运输箱上。
- 滤膜的有效期为自产品生产之日起三年。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.