主要文件
CLS430291
Corning®50 mL离心管
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
别名:
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 EA
$178.00
$178.00
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
选择尺寸
变更视图
500 EA
$178.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
$178.00
国内现货,预计发货时间2025年4月15日详情
材料
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
無菌
sterile
特點
RCF 15500 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
包裝
pack of 25
case of 500
製造商/商標名
Corning 430291
參數
15500 × g max. RCF
外徑 × 長度
29.1 mm × 114.4 mm
藝帽直徑
35.2 mm , approx.
容量
50 mL
顏色
clear
natural
接頭
cap (Plug Seal)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Corning®一次性50 mL离心管可以带有传统插头密封盖的透明聚对苯二甲酸(PET)管或带有插头密封盖或新型CentriStart盖的聚丙烯管形式提供。
CentriStar盖具有可轻易打开或闭合的顶部,并提供具有更宽的滚花和翻边设计的先进人体工程学设计。所有管子都提供多种包装选择。
  • 无菌,经无热原认证且无DNase/RNase
  • 印刷的黑色刻度和一个较大的白色标记点
法律資訊
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)