主要文件
CLS430516
Corning® 瓶顶真空过滤系统
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
别名:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$233.00
$233.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
选择尺寸
变更视图
12 EA
$233.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
NACRES:
NB.24
$233.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
物料
cellulose acetate membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
无菌性
sterile
特点
cap plug seal
graduations
包装
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
制造商/商品名称
Corning 430516
瓶容量
1000 mL
过滤器容量
1000 mL
漏斗容量
1000 mL
膜面积
54.5 cm2
颈直径
45 mm
颜色
orange cap
孔径
0.45 μm
配件
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® 瓶顶真空过滤系统 具有方形滤头支撑,可提高过滤性能。这些 瓶顶真空过滤系统 专为 细胞培养 和/或 组织培养 基、生物流体和其他水溶液的过滤和存储而设计。该系统由聚苯乙烯收集瓶和带过滤膜的过滤漏斗,以及带软管接口的聚乙烯颈接头组成。
康宁方形瓶顶真空过滤器系统支持更高容量的醋酸纤维素(CA)膜,以实现更高的过滤性能。 醋酸纤维素(CA)膜可提供高流速和低蛋白结合力,非常适合过滤细胞培养基。 这些新型瓶/过滤器系统设计用于过滤和储存细胞培养基和/或组织培养基,生物液和其他水性溶液 解决方案。
  • 醋酸纤维素(CA)膜可提供最快的流速、最低的蛋白质结合、以及低浸出物,最适合过滤细胞培养基。
  • 收集瓶具有易于抓握的侧面,以便于操作。
  • 可额外购买储存瓶,以便增加容量。
  • 瓶盖是无菌的,具有独立包装。
  • 倾斜软管接头简化了真空管线连接。
  • 独立包装、无菌且经认证无热原。
  • 每个系统都有膜材料和孔径打印在器械上,并根据膜类型作了颜色编码,以便于产品识别。
  • 有效期印于过滤漏斗和包装箱上。
膜的有效期是自产品生产之日起三年。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)