主要文件
CLS401025
Corning® LSE Power Adapter
AC/DC input 24 V
别名:
Corning® LSE Adapters
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$83.60
$83.60
预计发货时间2025年5月23日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$83.60
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
SB.56
$83.60
预计发货时间2025年5月23日详情
制造商/商品名称
Corning 401025
适用性
suitable for (for use with Corning LSE compact centrifuge)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
These are optional adapters for Corning LSE compact centrifuge rotors: CLS480136, CLS480137, CLS480138; CLS480139
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)