主要文件
CLS3985BC
Corning® 384微孔板
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid, case of 50
别名:
384 multiwell plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
物料
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
无菌性
non-sterile
特点
lid
skirt
with generic barcode
包装
case of 50
制造商/商品名称
Corning 3985BC
最大体积
112 μL
尺寸
384 wells
384 wells
工作体积
80 μL
颜色
black
适用性
suitable for (cell culture)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)