$589.00
请联系客服了解存货情况
推荐产品
物料
black polystyrene
flat bottom wells clear
polystyrene
round clear wells
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包装
case of 100
bag of 25
制造商/商品名称
Corning 3601
尺寸
96 wells
孔体积
360 μL
孔工作体积
75-200 μL
颜色
black
适用性
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
吸附类型
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 高结合表面结合介质 ( 10kD) 和具有离子基团和/或疏水区域的大生物分子
- 结合力约为 400至500 ng IgG/cm2
- 免疫分析的理想选择
- 不带盖,单独提供盖
- 底部比传统的聚苯乙烯板薄60%,从而降低了背景荧光,读数可低至340 nm
- 设计用于减少荧光测定过程中的孔间串扰
- 顶部和底部读数仪器均可使用
- 建议工作体积为 75-200μL
- 符合 ANSI/SBS 标准微孔板面积和尺寸
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.