CLS3575BC
Corning ® NBS ™ 384 孔微孔板
NBS™ (non-binding surface), black polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, pack of 10
别名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.24
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
推荐产品
物料
black polystyrene
flat bottom
flat bottom black polystyrene wells
polystyrene
square black wells
无菌性
non-sterile
non-sterile
特点
lid: no
lid: no
skirt
with generic barcode
包装
pack of 10
case of 50 ea
制造商/商品名称
Corning 3575BC
最大体积
112 μL
尺寸
384 wells
孔
384 wells
工作体积
80 μL
颜色
black
适用性
suitable for (cell cuture)
吸附类型
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
非结合表面(NBS™)多孔板具有一种改性聚合物表面(PS),可形成非离子型亲水性表面(聚乙烯氧化物样),从而最大限度地减少生物相互作用,提高信噪比。 结果表明,NBS能够显著降低蛋白质和核酸与聚合物的结合(<2 ng/cm2;与PS & PP表面相比,超过90%的蛋白结合降低),保持酶活性,抑制多种细胞系的粘附。这些用于检测板的新表面技术非常适合同相杂交,如闪烁迫近分析法(SPA)。 除了信噪比增加20倍以上,选定化验也显示出更高的灵敏度和特异性。 对于384孔板,建议工作体积最多20 μL至80 μL。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.