主要文件
CLS4514
Corning® 384微孔板,低容积
surface treatment, Non-binding Surface, black polystyrene, U-bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
别名:
Corning® 384 well microplate, low volume | Sigma-Aldrich
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$262.00
50 EA
$731.00
$262.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
10 EA
$262.00
50 EA
$731.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.24
$262.00
请联系客服了解存货情况
物料
U-bottom
black bottom
black polystyrene
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
skirt
U-bottom (black)
包装
pack of 10
制造商/商品名称
Corning 4514
尺寸
384 well
孔体积
35 μL
384 wells , low volume
工作体积
2-20 μL
吸附类型
NBS (non-binding surface)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning® 384孔低容量微孔板采用裙边、U形底设计,材质为黑色聚苯乙烯。黑色板壁可最大限度减少孔间相互干扰、背景发光和荧光,提高发光信号质量。无结合力表面(NBS)可减少低浓度下的分子间相互作用,提高分析信噪比。
应用
Corning®384孔微孔板适用于减少低浓度下蛋白质和核酸吸附、提高信噪比。
特点和优势
  • 孔上部为方形,便于移液机器人操作
  • 圆底,可最大限度减少空气滞留且Z因子更佳
  • 锥形孔,模压成浅锥形以提升效率
  • 黑色不透明板壁可在荧光分析过程中减少自发荧光和孔间串扰
  • 无结合力的表面技术处理可形成非离子型亲水表面,将分子间相互作用降至最低
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Jump dilution protocol to determine the residence time of a drug (or drug candidate) during its interaction with a kinase using a fluorescence polarization assay based on the detection of ADP.