主要文件
CLS3399
Corning® HTS Transwell®-24孔通透性嵌套
HTS Transwell-24 units w/ 3.0 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
别名:
corning transwell, transwell corning
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
12 EA
$2,250.00
$2,250.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
12 EA
$2,250.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
$2,250.00
请联系客服了解存货情况
物料
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
描述
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
plate format: 24 wells
包装
case of 12
pack of 12
制造商/商品名称
Corning 3399
插入培养小室工作体积
0.1 mL
膜厚度
10 μm
尺寸
24 wells
表面积
0.33 cm2 , cell growth area
孔工作体积
0.6 mL
颜色
clear
孔径
3 μm pore size
适用性
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® HTS Transwell®24孔通透性嵌套
特点及优势:
  • 已经过处理最适用于细胞粘附
  • 0.4 μm至3 μm 孔的聚碳酸酯或聚酯膜
  • 储液器可单独购买
  • 用伽马射线消毒
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)