主要文件
CLS3151
Corning® Costar® 细胞培养瓶
162 cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ vent cap, PS, TC-treated, sterile, 25/cs
别名:
cell culture flasks, tissue culture flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
eCl@ss:
32040501
物料
cap (vent)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
straight neck flask
vent cap
无菌性
sterile; γ-irradiated
特点
cap
graduations
包装
case of 25
pack of 5
制造商/商品名称
Corning 3151
最大体积
175 mL
表面积
162 cm2
工作体积
32-48 mL
适用性
suitable for (cell culture applications; optimized for adherent cells)
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning® Costar® 细胞培养瓶
  • 一次性使用
  • 由光学透明的原始聚苯乙烯制成,带磨砂标记表明
  • 用于细胞计数的体积刻度和字母数字坐标
  • 经处理最适于细胞粘附
  • 经伽马辐照灭菌并经认证无热原
  • 100% 完整性测试
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)