Merck
CAS9D10AP
Sigma-Aldrich
CRISPR Cas9-D10A 切口酶质粒
别名:
CAS9D10A 质粒
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$382.00
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$382.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.51
$382.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
重组
expressed in E. coli
质量水平
包装
vial of 50 μL
浓度
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
应用
CRISPR
启动子
Promoter name: CMV
筛选方法
kanamycin
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CRISPR Cas9-D10A切口酶表达质粒使用CMV启动子,可获得较强的Cas9瞬时表达。您可以使用MluI和NheI酶切将CMV替换为其它启动子。同时,使用XbaI酶切可使Cas9-D10A表达质粒线性化,得到基于T7的mRNA产物。
应用
功能性基因组学/靶点验证
  • 在多种细胞系中进行基因敲除
  • 对不适合于RNAi的基因进行完全敲除
  • 建立基因敲入细胞系,将启动子、融合标签或报告基因整合到内源性基因中
特点和优势
Cas9-D10A单个载体的应用可延伸至所有U6-向导RNA质粒。为优化Cas9与向导RNA的比例,可改变Cas9和向导RNA的用量。最新证据表明,CRISPR内切酶的脱靶效应是一个重要问题。为了解决这一问题,Sigma开发的配对切口酶技术可将CRISPR DNA识别域的长度延长至与ZFN和TALEN相近。我们的经验表明,基于Cas9-D10A突变体的配对切口酶是最可靠的。我们的开发工作也证明,产生活性配对切口酶的关键因素在于gRNA在5′至5′方向上的定位。对于配对CRISPR切口酶质粒的递送,我们建议使用由Cas9-D10A 表达载体和2个U6驱动型gRNA组成的三元系统。为了简化配对切口酶的使用,可通过Sigma的在线工具进入预设计配对切口酶库。请查看Sigma在线CRISPR产品,获取最新设计方案集。
组分
1管含1μg 的Cas9-D10A 切口酶质粒。
请注意,该产品不含向导RNA序列。向导RNA必须通过定制CRISPR产品选项卡单独购买。
原理
CRISPR/Cas是细菌和古细菌的一种防御系统,可用来对抗入侵的病毒和质粒。来自酿脓链球菌的II型CRISPR/Cas系统包含两种分子元件,即一个Cas9蛋白和一个非编码向导RNA(gRNA),该系统经过基因改造而被用于真核系统中。Cas9核酸内切酶可在单个gRNA的引导下,在指定基因组位置上引入DNA双链断裂(DSB)。与锌指核酸酶(ZFN)诱导的DSB相似,细胞随后会激活内源性DNA修复程序,即非同源性末端接合(NHEJ)或同源重组修复机制(HDR),对目标DSB进行修复。
外形
Sigma Cas9-D10A切口酶质粒的产品形式是浓度为20ng/μl的50µl溶液。
制备说明
Sigma CRISPR质粒产品为小量提取包装,可能不适用于转染到特殊类型的细胞中。为得到最佳结果,我们建议在转染前使用无内毒素的DNA纯化试剂盒大量提取质粒。
其他说明
为了介导DNA位点特异性双链断裂,必须与两条U6-gRNA质粒一起使用。
文献中使用的标准转染浓度范围为≥1.0 ug/μl且≤5 uL的Cas9-D10A 质粒结合≥1.0 ug/μl且≤5 ul的U6-gRNA质粒。(上述所有浓度均假设是对0.5~1百万个细胞进行核转染)
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
了解CRISPR Cas9、定义和工作原理。CRISPR是一种全新、实惠的基因组编辑工具,可让所有人掌握基因组编辑。
相关内容
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics是CRISPR、Cas9、合成向导RNA(sgRNA)和锌指核酸酶(ZFN)等基因编辑和沉默技术的领先提供者。